Documenti fondamentali
GF66491051
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
MG516100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 664-910-51
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)