Documenti fondamentali
GF66210218
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 100 x 100mm, 0.02mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU070275
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 662-102-18
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.02 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)