Documenti
GF66165183
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 2 m, filament diameter 0.034mm
Sinonimo/i:
EK305723
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 661-651-83
Lunghezza
2 m