Documenti fondamentali
GF66076229
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
NI290400
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’370.00
CHF 1’370.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’370.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’370.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 660-762-29
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)