Documenti fondamentali
GF65941421
Palladium
wire, 0.04 mm diameter, length 1 m, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PD005114
Scegli un formato
1 EA
CHF 194.00
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 194.00
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.95%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-414-21
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
1 m
Diametro
0.04 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)