Documenti fondamentali
GF65932803
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 50 x 50mm, 3.0mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
NI290450
Scegli un formato
1 EA
CHF 831.00
CHF 831.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 831.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 831.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-328-03
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)