Documenti fondamentali
GF65667842
Indium-tin alloy, In90Sn10
sheet, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Sinonimo/i:
IN023200
Scegli un formato
1 EA
CHF 926.00
CHF 926.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 926.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 926.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 656-678-42
Misura × spessore
100x100 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)