Documenti fondamentali
GF65530368
Nickel/Chromium
wire, Ni80%/Cr20%, 0.045 mm diameter, length 2000 m, temper annealed
Sinonimo/i:
NI055113
Scegli un formato
1 EA
CHF 375.00
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 375.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 655-303-68
Lunghezza
2000 m
Diametro
0.045 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)