Documenti
GF65381980
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 2 m, coil width 300 mm
Sinonimo/i:
FV331013
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-819-80
Lunghezza
2 m
Largh. bobina
300 mm
Spessore
0.013 mm