Documenti fondamentali
GF65337666
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
PT020235
Scegli un formato
1 EA
CHF 487.00
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 487.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 487.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 653-376-66
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)