Documenti
GF65298156
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness
Sinonimo/i:
NI080250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 652-981-56
diam. × spessore
8 mm × 0.2 mm