Documenti fondamentali
GF65251953
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PT025130
Scegli un formato
1 EA
CHF 363.00
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 363.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 652-519-53
L × diam.
1 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)