Documenti fondamentali
GF65129104
Tungsten
washer, length 25 pcs, size m3, outside diameter 6.0mm
Sinonimo/i:
W 00WA03, W
Scegli un formato
1 EA
CHF 319.00
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 319.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31161807
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 319.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 25
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 651-291-04
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)