GF65001440
Ruthenium
Ruthenium, pellets, 5g, max. size 10mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Ruthenium, RU006100
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 650-014-40
Resistività
7.1 μΩ-cm, 0°C
Dimensione particelle
10 mm (maximum)
P. eboll.
3900 °C (lit.)
Punto di fusione
2310 °C (lit.)
Densità
12.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N