Documenti fondamentali
GF64481362
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Sinonimo/i:
NI105850
About This Item
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyester insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 644-813-62
Lunghezza
100 mm
Diam. conduttore
0.25 mm
Spessore isolante
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)