Documenti fondamentali
GF64351267
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 1000mm x 9mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI107925
Scegli un formato
1 EA
CHF 709.00
CHF 709.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 709.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 709.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 643-512-67
L × diam.
1000 mm × 9.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)