GF64202677
Nickel
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.003mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Nickel, NI000215
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 642-026-77
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.003 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)