GF64202318
Magnesium
foil, thickness 0.02 mm, diameter 10 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
MG000190
About This Item
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 642-023-18
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Diametro
10 mm
Spessore
0.02 mm
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N