GF64124399
Platinum/Rhodium
wire, Pt80%/Rh20%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m
Sinonimo/i:
PC115130
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 641-243-99
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.25 mm