Documenti fondamentali
GF63788103
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 150 mm, L 100 mm, condition machining feedstock
Sinonimo/i:
CT307990
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 637-881-03
Lunghezza
100 mm
Diametro
150 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)