Documenti fondamentali
GF63765827
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 5m coil, 0.1mm thickness
Sinonimo/i:
FE180400
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’590.00
CHF 2’590.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’590.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 2’590.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 637-658-27
Lungh. × spessore
5 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)