Documenti fondamentali
GF63605392
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
750mm tube, 1.8mm outside diameter, 0.45mm wall thickness, 0.9mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU107320
Scegli un formato
1 EA
CHF 364.00
CHF 364.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 364.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 364.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 636-053-92
L × spess. parete
750 mm × 0.45 mm
D.E. × D.I.
1.8 mm × 0.9 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)