Documenti fondamentali
GF63403152
Silicon
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
Sinonimo/i:
SI006010
Scegli un formato
1 EA
CHF 377.00
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 377.00
About This Item
Formula condensata:
Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141911
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 634-031-52
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)