Documenti fondamentali
GF63391293
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 500 g, 45 μm mean particle size
Sinonimo/i:
NI706011
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’450.00
CHF 1’450.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’450.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’450.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 633-912-93
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
150 (micron)
Dimens. media particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)