Documenti fondamentali
GF63249914
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 50mm disks, 0.006mm thickness
Sinonimo/i:
SN010200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 632-499-14
diam. × spessore
50 mm × 0.006 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)