Documenti
GF63014712
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 200 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Sinonimo/i:
AB245125
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 630-147-12
Lunghezza
200 m
Diametro
0.08 mm