GF62795234
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
100mm rod, 25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NJ277950
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 627-952-34
L × diam.
100 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)