Documenti fondamentali
GF62731098
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 10 m, insulation thickness 0.008 mm
Sinonimo/i:
CU075830
Scegli un formato
1 EA
CHF 199.00
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 199.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 627-310-98
Lunghezza
10 m
Diametro
0.075 mm
Spessore isolante
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)