Documenti fondamentali
GF62595131
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
50m wire, 0.05mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075115
Scegli un formato
1 EA
CHF 256.00
CHF 256.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 256.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 256.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 625-951-31
L × diam.
50 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)