GF61770214
Aluminum-nickel alloy, Al94.3Ni5.7
100mm rod, 8mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AD097920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 617-702-14
L × diam.
100 mm × 8.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)