Documenti fondamentali
GF61568219
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m
Sinonimo/i:
ET311350
Scegli un formato
1 EA
CHF 303.00
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 303.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 303.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 615-682-19
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)