GF61355617
Indium
foil, 100x100mm, thickness 3.0mm, as rolled, 99.999%
Sinonimo/i:
Indium, IN000350
About This Item
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.999%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 613-556-17
Resistività
8.37 μΩ-cm
Misura × spessore
100x100 mm × 3.0 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)