Documenti
GF61031405
Copper
foil, thickness 0.15 mm, length 2 m, purity 99.9%
Sinonimo/i:
CU000650
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141711
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 610-314-05
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
2 m
Spessore
0.15 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2