GF61001794
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, gray
Sinonimo/i:
EK307925
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 610-017-94
Lunghezza
1000 mm
Diametro
25 mm
Colore
gray