Documenti fondamentali
GF60929309
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 15mm disks, 0.007mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
FE010240
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil (disks - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 609-293-09
Misura × spessore
15 mm × 0.007 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)