Documenti fondamentali
GF60805447
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 25 x 25mm, 0.0125mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
MN010200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 608-054-47
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)