Documenti
GF60778064
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), rod, diam. 9.52 mm, L 200 mm, condition machined
Sinonimo/i:
ET307970
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 607-780-64
Lunghezza
200 mm
Diametro
9.52 mm