Documenti fondamentali
GF60480581
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
2000m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI105120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 604-805-81
L × diam.
2000 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)