Documenti fondamentali
GF60161262
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 3 m, thickness 0.15 mm
Sinonimo/i:
FP313520
Scegli un formato
1 EA
CHF 913.00
CHF 913.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 913.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 913.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 601-612-62
Lunghezza
3 m
Spessore
0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)