Key Documents
GF59915492
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.18 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper hard
Sinonimo/i:
FE020268
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 599-154-92
Diametro
6 mm
Spessore
0.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)