Documenti fondamentali
GF59889043
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 1.25mm diameter
Sinonimo/i:
FE047900
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 598-890-43
L × diam.
100 mm × 1.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)