Documenti fondamentali
GF59732590
Copper-titanium alloy, Cu90Ti10
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
CU256011
Scegli un formato
1 EA
CHF 363.00
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 363.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 363.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 597-325-90
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)