GF59343688
Palladium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0125mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000250
About This Item
Saggio
≥99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 593-436-88
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50x50 mm × 0.175 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N