Documenti fondamentali
GF59291893
Aluminum
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, high purity 99.9999%
Sinonimo/i:
AL006107
Scegli un formato
1 EA
CHF 711.00
CHF 711.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 711.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 711.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9999%
Stato
lumps
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 592-918-93
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)