Documenti fondamentali
GF59199980
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 15.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 11mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
FF217800
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 591-999-80
L × spess. parete
100 mm × 2.0 mm
D.E. × D.I.
15 mm × 11 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)