GF58771301
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 5mm, cell size 13mm, cell wall 0.1mm, core density 0.062g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002910
About This Item
Saggio
99.5%
Stato
honeycomb
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 587-713-01
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Dimensioni celle
13 mm
Misura × spessore
600 x 600 mm × 5 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)