Documenti fondamentali
GF58584268
Bismuth
foil, thickness 0.04 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Sinonimo/i:
BI000180
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Bi
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141706
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 585-842-68
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.04 mm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)