Documenti fondamentali
GF58487170
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 25 x 25mm, 3.0mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
NI290450
Scegli un formato
1 EA
CHF 354.00
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 354.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 584-871-70
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)