GF58474334
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 6.42mm, L 1000 mm, wall thickness 0.51 mm
Sinonimo/i:
FP307064
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 584-743-34
Lunghezza
1000 mm
Spessore delle pareti
0.51 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3