Documenti fondamentali
GF57977612
Gadolinium
foil, thickness 0.025 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
GD000230
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’100.00
CHF 1’100.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’100.00
About This Item
Formula condensata:
Gd
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141605
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 1’100.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 579-776-12
Resistività
126 μΩ-cm, 20°C
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.025 mm
P. ebollizione
3273 °C (lit.)
Punto di fusione
1313 °C (lit.)
Densità
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Gd]
InChI
1S/Gd
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)